Y0000758
Clozapin für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Clozapin, 8-Chlor-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clozapine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
InChIKey
QZUDBNBUXVUHMW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)