Y0000732
Felbinac Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Acetylbiphenyl, 4-Biphenyl-methylketon, 4-Phenyl-acetophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
felbinac
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
116-118 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
InChIKey
QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)