Merck
Y0000717
Moxifloxacin for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Moxifloxacin -hydrochlorid, 1-Cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24FN3O4· HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.89
Beilstein:
8377447
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
moxifloxacin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.COc1c(N2C[C@@H]3CCCN[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c14)C(O)=O
InChI
1S/C21H24FN3O4.ClH/c1-29-20-17-13(19(26)14(21(27)28)9-25(17)12-4-5-12)7-15(22)18(20)24-8-11-3-2-6-23-16(11)10-24;/h7,9,11-12,16,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28);1H/t11-,16+;/m0./s1
InChIKey
IDIIJJHBXUESQI-DFIJPDEKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Moxifloxacin for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rohit Shetty et al.
BioMed research international, 2014, 340509-340509 (2014-10-11)
To report the profile of microbial keratitis occurring after corneal collagen cross-linking (CXL) in keratoconus patients. A retrospective analysis of 2350 patients (1715 conventional CXL, 310 transepithelial CXL, and 325 accelerated CXL) over 7 years (from January 2007 to January
Cemile Banu Cosar et al.
European journal of ophthalmology, 24(3), 325-329 (2013-09-24)
To investigate refractive and visual outcomes and complications of the Supracor procedure to treat presbyopia. A total of 123 eyes from 68 presbyopic patients with hyperopia were enrolled in this prospective, nonrandomized, clinical trial. The Supracor procedure was performed using
Lingmin He et al.
JAMA ophthalmology, 133(1), 51-59 (2014-10-17)
Wavefront-guided (WFG) and wavefront-optimized (WFO) platforms for refractive surgery are designed for improved visual outcomes. It is unclear which treatment profile is superior for patients undergoing photorefractive keratectomy (PRK). To compare the safety, efficacy, predictability, stability, and higher-order aberrations in
Sumeet Khanduja et al.
Journal of glaucoma, 24(4), 267-271 (2013-01-23)
To evaluate the change in anterior chamber angle parameters after scleral buckling surgery using anterior segment optical coherence tomography (ASOCT). Fifty-five phakic eyes of 55 subjects undergoing scleral buckling with the placement of an encircling band for primary rhegmatogenous retinal
Lingmin He et al.
American journal of ophthalmology, 157(6), 1170-1178 (2014-02-25)
To compare the clinical outcomes of wavefront-guided and wavefront-optimized laser in situ keratomileusis (LASIK). Prospective, randomized, fellow-eye-controlled study. The setting was a single academic institution. The study population included 110 eyes of 55 patients with myopia with and without astigmatism.