Wichtige Dokumente
Y0000687
Alverin -citrat (Salz)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-Ethyl-3,3′-diphenyldipropylamin, NSC 35459
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
alverine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2
InChI
1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
RYHCACJBKCOBTJ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HNF4A(3172) , HTR1A(3350)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
- Synergismus mit Fluconazol gegenüber Saccharomyces cerevisiae und Candida albicans
- Wirksamkeit in Kombination mit Simeticon gegen Bauchschmerzen verbunden mit Reizdarm-Syndrom
- "Nutrient-sensitized"-Screening von Medikamenten, die den Energiestoffwechsel mitochondrialer Atmung zur Glykolyse verschieben
- Arzneimittel-Effekte aus Perspektive der Signaltransduktion-Netzwerke
- Verbesserte zytotoxische Wirkung von Proteasom-Inhibitor MG132
- Wirkmechanismus gegen phasische glatte Muskulatur
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)