Y0000560
Oxacillin für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Oxacillin Natriumsalz Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oxacillin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[H]O[H].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)c3c(C)onc3-c4ccccc4)C([O-])=O
InChI
1S/C19H19N3O5S.Na.H2O/c1-9-11(12(21-27-9)10-7-5-4-6-8-10)15(23)20-13-16(24)22-14(18(25)26)19(2,3)28-17(13)22;;/h4-8,13-14,17H,1-3H3,(H,20,23)(H,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
InChIKey
ZVIYWUUZWWBNMB-VICXVTCVSA-M
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)