Y0000327
Azelastin Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-methylhexahydro-1H-azepin-4-yl]-diazan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
azelastine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18)
InChIKey
HJCSHXABAVJCGJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)