Merck
Y0000022
Sumatriptan-Succinat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-N-methyl-1H-indol-5-methansulfonamid-succinat, GR-43175
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H21N3O2S · C4H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sumatriptan
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChIKey
PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Sumatriptan succinate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Sumatriptan-succinat ist ein Serotonin 5-HT1-Rezeptor-Agonist.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yasunari Sakamoto et al.
World journal of gastroenterology, 18(26), 3415-3419 (2012-07-19)
To determine the effect of oral sumatriptan on gastric emptying using a continuous ¹³C breath test (BreathID system). Ten healthy male volunteers participated in this randomized, 2-way crossover study. The subjects fasted overnight and were randomly assigned to receive a
Luigi Alberto Pini et al.
The journal of headache and pain, 13(8), 669-675 (2012-10-12)
In this study, we compared the efficacy and tolerability of the combination of paracetamol 1,000 mg + caffeine 130 mg (PCF) with sumatriptan 50 mg (SUM) in migraine attacks. This was a multi-center randomized double-blind, double-dummy, cross-over controlled trial. The
Y Sekino et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 24(12), 1083-e564-1083-e564 (2012-08-14)
Oral sumatriptan administration has been reported to delay gastric emptying after liquid meals. The aim of this study was to determine whether delayed gastric emptying is caused by enhanced gastric accommodation, impaired antral contractions, or both using ultrasonography. Ten healthy
Shree G Sharma et al.
American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation, 61(2), 326-329 (2012-12-05)
Renal cortical infarction is a rare cause of acute kidney injury that results from inadequate blood flow to the kidney, most commonly as a consequence of thrombotic or embolic occlusion of the renal artery or profound hypoperfusion. We report the
M J Cózar-Bernal et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 72, 251-260 (2012-10-16)
In this paper, a novel, precise, specific, accurate and rapid reversed-phase high performance liquid chromatographic method was developed, optimized and validated for determining sumatriptan succinate in niosomes with the best chromatographic peak resolution, reduced run time and low cost of