Wichtige Dokumente
W360620
D-(+)-Xylose
99%, natural sourced
Synonym(e):
Wood sugar
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
corn
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 178/2002
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
154-158 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
woody; smoky
SMILES String
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
InChIKey
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Anwendung
- As an alternative sweetener in food products.
- To produce the most common sugar alcohol, xylitol, which is used as a bulk sweetener in reduced-calorie foods.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?