STS0020
TERGITOL™ 15-S-12
Non-ionic surfactant
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
laboratory grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
non-ionic
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
104 ppm (25°C)
Viskosität
85 cP(25 °C)
Übergangstemp.
pour point 20 °C
cloud point 89 °C (1 wt% actives aqueous solution)
Löslichkeit
chlorinated solvents: soluble (and most popular organic solvents)
water: soluble
Dichte
1.026 g/mL at 20 °C
HLB
14.5
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)