Merck
SK016
Supelco
HVOC CALIBRATION VERIFICATION
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Format
multi-component solution
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analyt
Beschreibung
    1,1,1-Trichloroethane 20.0 µg/mL
    1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane 20.0 µg/mL
    1,1,2-Trichloroethane 20.0 µg/mL
    1,2,3-Trichlorobenzene 20.0 µg/mL
    1,2,4-Trichlorobenzene 20.2 µg/mL
    1,2-Dichlorobenzene 20.0 µg/mL
    1,3,5-Trichlorobenzene 20.0 µg/mL
    1,3-Dichlorobenzene 20.3 µg/mL
    1,4-Bromochlorobenzene 20.0 µg/mL
    1,4-Dichlorobenzene 20.0 µg/mL
    Carbon Tetrachloride 10.5 µg/mL
    Methylene Chloride 49.9 µg/mL
    Tetrachloroethylene 20.3 µg/mL
    Trichloroethene 20.0 µg/mL
    Trichlorofluoromethane 10.1 µg/mL
    Alle anzeigen (15)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11.99 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)