SK011
DECACHLOROBIPHENYL SURROGATE SPIKE
About This Item
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Analyt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11.99 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)