SIAL311NZ0.5C
Microcentrifuge Tube, 0.5 mL
conical bottom, natural
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Materialien
conical bottom
natural
polypropylene
Verpackung
pkg of 10 × 1000 ea
Höhe
31.6 mm
Kapazität
0.5 mL
Durchmesser
7.7 mm
Allgemeine Beschreibung
0.5 mL Microcentrifuge tubes with attached click lock lids. Available in a variety of colours.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)