Merck
S3674
Sigma-Aldrich
Bernsteinsäure
greener alternative
BioXtra, BioRenewable, ≥99.0%
Synonym(e):
Butandisäure
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.09
Beilstein:
1754069
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥99.0%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
184-186 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChIKey
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt ist biobasiert und im Einklang mit dem Grundsatz „Nutzung nachwachsender Rohstoffe“. Weitere Informationen finden sie hier.
Anwendung
Bernsteinsäure wird verwendet:
  • in mitochondrialen Succinatdehydrogenase-Assays.
  • als interner Standard in der Massenspektronomie.
  • als Succinatdehydrogenase-Substrat in oxygraphischen Analysen zur Messung der Atemfrequenz.
Biochem./physiol. Wirkung
Bernsteinsäure ist ein Nebenprodukt der anaeroben Fermentation in Mikroben. Sie ist eine Dicarboxylsäure und Zwischenprodukt im Krebs-Zyklus. Polymorphismus in Succinatdehydrogenase führt zur Akkumulation von Succinat. Ein hoher Succinatgehalt beeinträchtigt die epigenetische Signalgebung von 2-Oxoglutarat. Der Succinatgehalt kann die Tumorprogression modulieren. Succinat hemmt die Histon-Demethylierung und kann zu epigenetischen Veränderungen beitragen. Succinat spielt eine wesentliche Rolle bei der Synthese von Interleukin-1 β (IL-1β) während der Entzündungs- und Immunsignalgebung.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Screening For Isolation of Succinic Acid Producing Microbes
Hema N and Sreenath KP
Biosciences, Biotechnology Research Asia, 15(2), 327-333 (2018)
Cardiomyocyte differentiation: Experience and observations from 2 laboratories
Patten VA, et al.
SA heart journal, 14(2), 96-107 (2017)
Hyperactivation of oxidative mitochondrial metabolism in epithelial cancer cells in situ: visualizing the therapeutic effects of metformin in tumor tissue
Whitaker-Menezes D, et al.
Cell Cycle, 10(23), 4047-4064 (2011)
Succinate: a new epigenetic hacker
Yang M and Pollard PJ
Cancer Cell, 23(6), 709-711 (2013)
Oncometabolites: Unconventional triggers of oncogenic signalling cascades
Sciacovelli M and Frezza C
Free Radical Biology & Medicine, 100(9), 175-181 (2016)