PHR8801
Oxycodon-verwandte Verbindung B
pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Oxycodon N-Oxid, (5α)-4,5-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-morphinan-6-on-17-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical secondary standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 30 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)