PHR3529
Decanoic Acid
pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Decanoic Acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Qualität
pharmaceutical secondary standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Mol-Gew.
calculated mol wt (172.26)
Verpackung
pkg of 10 g
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
296.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
147 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)