PHR3515
Almotriptan-verwandte Verbindung A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
{3-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-5-[(pyrrolidin-1-yl)-sulfonylmethyl]-1H-indol-1-yl}-methanol
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1013523
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N3CCCC3)Cc1cc2c([n](cc2CCN(C)C)CO)cc1
InChI
1S/C18H27N3O3S/c1-19(2)10-7-16-12-20(14-22)18-6-5-15(11-17(16)18)13-25(23,24)21-8-3-4-9-21/h5-6,11-12,22H,3-4,7-10,13-14H2,1-2H3
InChIKey
KOCKDRPYMWRIJL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)