PHR3162
Zaleplon-verwandte Verbindung A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
(E)-N-{3-[3-(Dimethylamino)-acryloyl]-phenyl}-N-ethylacetamid, N-[3-[(2E)-3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propen-1-yl]-phenyl]-N-ethylacetamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1724361
API-Familie
zaleplon
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 30 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)