PHR2972
Rizinusöl
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Castor oil
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1096826
API-Familie
castor oil
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 200 mg
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
313 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)