PHR2831
Amantadin-verwandte Verbindung A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1-Chloradamantan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1018516
API-Familie
amantadine, amantadine
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
165-166 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15Cl/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
InChIKey
OZNXTQSXSHODFR-CHIWXEEVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)