PHR2791
1-[(2RS)-2-[[(4-Chlorphenyl)methyl]oxy]-2-(2,4-Dichlorphenyl)ethyl]-1H-Imidazol
Synonym(e):
Econazol
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000116
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21/h1-9,12,18H,10-11H2
InChIKey
LEZWWPYKPKIXLL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)