PHR2780
Azaerythromycin A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Azaerythromycin A, 9-Deoxo-9a-aza-9a-homoerythromycin A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1045600
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
azithromycin
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 200 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
N1[C@@H]([C@H]([C@@]([C@H](OC(=O)[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@](C[C@H](C1)C)(O)C)O[C@@H]3O[C@@H](C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)C)C)O[C@@H]2O[C@H]([C@@H]([C@@](C2)(OC)C)O)C)C)CC)(O)C)O)C
InChI
1S/C37H70N2O12/c1-14-26-37(10,45)30(41)23(6)38-18-19(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)25(39(11)12)15-20(3)47-34)21(4)29(22(5)33(43)49-26)50-27-17-36(9,46-13)31(42)24(7)48-27/h19-32,34,38,40-42,44-45H,14-18H2,1-13H3/t19-,20-,21+,22-,23-,24+,25+,26-,27+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
InChIKey
HRKNNHYKWGYTEN-HOQMJRDDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable