PHR2418
Ascorbinsäure-Unreinheit F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
D-(−)-Isoascorbinsäure, D-Araboascorbinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1241823
API-Familie
ascorbic acid
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
InChIKey
CIWBSHSKHKDKBQ-DUZGATOHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)