PHR2165
Metronidazole Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-(2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy)ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
metronidazole
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C8H13N3O4/c1-7-9-6-8(11(13)14)10(7)2-4-15-5-3-12/h6,12H,2-5H2,1H3
InChIKey
UGPDZGBXWBKFMT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)