PHR2062
Albuterol Related Compound E
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
2,2′-Oxybis-(methylen)-bis-{4-[2-(tert.-butylamino)-1-hydroxyethyl]-phenol}-diacetat (Salz) -diacetat, Sambutamol-Dimer -diacetat
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1012689
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)