PHR1905
Citalopram-verwandte Verbindung G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
5-Chlor-1-(4-fluorphenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-1-isobenzofuranpropanamin -hydrobromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1134197
API-Familie
citalopram
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 25 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)