Merck
N3146
Sigma-Aldrich
L-(−)-Norepinephrin -(+)-bitartratsalz Monohydrat
analytical standard
Synonym(e):
L-(−)-Noradrenalin -(+)-bitartratsalz Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO3 · C4H6O6 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Verpackung
vial of 200 mg
SMILES String
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
InChIKey
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
Verpackung
Geliefert In Braunglas-Vials
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)