Merck
N15405
Sigma-Aldrich
Nitrotetrazoliumblauchlorid Monohydrat
Synonym(e):
4-Nitrotetrazoliumchloridblau Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H30Cl2N10O6 · H2O · CH3OH
Molekulargewicht:
867.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Verunreinigungen
<8 wt. % methanol
mp (Schmelzpunkt)
189 °C (dec.) (lit.)
λmax
259 nm
SMILES String
[Cl-].[Cl-].CO.[H]O[H].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(-c3ccccc3)n(n2)-c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(-c7ccccc7)n(n6)-c8ccc(cc8)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C40H30N10O6.CH4O.2ClH.H2O/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-41-39(27-9-5-3-6-10-27)45(43-47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-42-40(28-11-7-4-8-12-28)46(44-48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;1-2;;;/h3-26H,1-2H3;2H,1H3;2*1H;1H2/q+2;;;;/p-2
InChIKey
RAMYNPGXWWDCAB-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Wird in der Detektion von Nukleinsäure-Hybridisierung und auch bei der Detektion von Ascorbat Peroxidase-Aktivität in nativen Gelen durch Hemmung der Reduktion verwendet.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E P Diamandis et al.
Journal of clinical laboratory analysis, 7(3), 174-179 (1993-01-01)
We have used a double-stranded DNA probe linked to the cystic fibrosis locus to detect a single-copy gene from varying amounts of genomic DNA, with Southern blot analysis. The DNA plasmid probe was labeled with either biotin or digoxigenin. Biotin
R Mittler et al.
Analytical biochemistry, 212(2), 540-546 (1993-08-01)
A method for the detection of ascorbate peroxidase activity in native electrophoretic gels is described. The assay is based on the ability of ascorbate peroxidase to prevent the ascorbate-dependent reduction of nitroblue tetrazolium in the presence of H2O2. The method