Wichtige Dokumente
G8778
Glycerin
PCR Reagent
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol, Glycerin
About This Item
Qualität
PCR Reagent
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
698 °F
Verpackung
vial of 1.5 mL
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Dichte
1.25 g/mL (lit.)
Fremdaktivität
DNase, RNase, none detected
SMILES String
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)