F0285202
Flurbiprofen-Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Biprofen, (2RS)-2-(Biphenyl-4-yl)-propansäure, 2-(4-Biphenylyl)-propionsäure, NSC 16300
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
flurbiprofen
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H14O2/c1-11(15(16)17)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3,(H,16,17)
InChIKey
JALUUBQFLPUJMY-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)