E8253
Ethylhydrocuprein
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4CC)c2c1
InChI
1S/C21H28N2O2/c1-3-14-13-23-10-8-15(14)11-20(23)21(24)17-7-9-22-19-6-5-16(25-4-2)12-18(17)19/h5-7,9,12,14-15,20-21,24H,3-4,8,10-11,13H2,1-2H3/t14-,15-,20-,21+/m0/s1
InChIKey
SUWZHLCNFQWNPE-LATRNWQMSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?