DLW453232
Corning® Gentest™ Transporter Membrane Mouse Pgp (Mdr1a)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Anwendung
Drug transporters and ADME/Tox studies
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gentest is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)