Merck
DLW354728
Corning® PureCoat Flask T175 Amine 5pac 5cas
Synonym(e):
Corning container
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
room temp
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)