Merck
D15006
Sigma-Aldrich
1,8-Diamino-4,5-dihydroxyanthrachinon
technical grade, 90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Qualität
technical grade
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(O)c2C(=O)c3c(O)ccc(N)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10N2O4/c15-5-1-3-7(17)11-9(5)13(19)10-6(16)2-4-8(18)12(10)14(11)20/h1-4,17-18H,15-16H2
InChIKey
SJHHHHHQWQOCDQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analytica Chimica Acta, 74, 441-441 (1975)