Merck
CRM8064
Supelco
Analytes B Standard for CLP-M with ICP/MS
for ICP-MS, certified reference material, in nitric acid (2%, varied conc.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
bottle of 125 mL
Konzentration
in nitric acid (2%, varied conc.)
Format
multi-component solution
Lagertemp.
room temp
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analyt
Beschreibung
    Ag 5 μg/mL
    As 10 μg/mL
    Cd 10 μg/mL
    Co 20 μg/mL
    Cr 20 μg/mL
    Cu 20 μg/mL
    Mn 20 μg/mL
    Ni 20 μg/mL
    V 20 μg/mL
    Se 10 μg/mL
    Zn 10 μg/mL
    Alle anzeigen (11)
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)