CCW4692
Malzextrakt-Säure-Agar pH 3.5 in Flaschen
For detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples, suitable for microbiology
Synonym(e):
MEA pH 4.3
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
solid
Haltbarkeit
18 mo. at 8‑25 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
agar, 15.0 g/L
malt extract, 30.0 g/L
soy peptone, 3.00 g/L
Verpackung
box of 10 bottles
Lagerbedingungen
(Tightly closed)
Flaschenkapazität
250 mL
filling volume
200 mL
Farbe
yellow
pH-Wert
3.5±0.2 (25 °C)
4.3±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
molds
yeasts
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
- 1 box with 10 bottles of 250 mL
- Injectable cap: Plastic screw inner cap
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)