C19627
Chloressigsäure
99%
Synonym(e):
Monochloressigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.26 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.75 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
crystals
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
60-63 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 3,170 g/L at 10 °C
SMILES String
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChIKey
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Thiocarbamoylthioacetic acid derivatives.
- 4-Thiazolone derivatives.
- Triazinothiazolone derivatives.
- Water soluble carboxymethyl chitosan.
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
258.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
126 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?