BP544
Transplatin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
trans-Platin(II)diammindichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
cisplatin
Form
crystals
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)