BP241
Methyldopat -hydrochlorid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Methyldopa-ethylester -hydrochlorid
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methyldopate hydrochloride
Form
crystalline powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H17NO4.ClH/c1-3-17-11(16)12(2,13)7-8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,14-15H,3,7,13H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1
InChIKey
QSRVZCCJDKYRRF-YDALLXLXSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)