Merck
BCR385R
Erdnussbutter (Aflatoxin, niedriger Gehalt)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
general analytical
Format
matrix material
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR385R
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2