Merck
A1269000
L-Arabinitol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
L-(−)-Arabit, L-Arabinitol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
Beilstein:
1720521
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
arabinitol
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
101-104 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChIKey
HEBKCHPVOIAQTA-IMJSIDKUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
ʟ-Arabinitol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Byoung Hoon Yoon et al.
Biotechnology letters, 33(4), 747-753 (2010-12-04)
Xylose reductase (XR) is a key enzyme in biological xylitol production, and most XRs have broad substrate specificities. During xylitol production from biomass hydrolysate, non-specific XRs can reduce L-arabinose, which is the second-most abundant hemicellulosic sugar, to the undesirable byproduct
Srujana Koganti et al.
Applied microbiology and biotechnology, 90(1), 257-267 (2010-12-04)
Glycerol is a major by-product from biodiesel production, and developing new uses for glycerol is imperative to overall economics and sustainability of the biodiesel industry. With the aim of producing xylitol and/or arabitol as the value-added products from glycerol, 214
Joanna Kałużna-Czaplińska et al.
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 28(2), 124-126 (2011-11-15)
The level of D-arabinitol (DA) and the ratio of D-/L-arabinitol (DA/LA) in the urine of children with autism were investigated. The changes in DA/LA after probiotic treatment in urine samples of children with autism were studied. DA and LA and
Sawan Kumar et al.
Applied microbiology and biotechnology, 89(5), 1405-1415 (2010-11-19)
Efficient conversion of hexose and pentose (glucose and xylose) by a single strain is a very important factor for the production of industrially important metabolites using lignocellulose as the substrate. The kinetics of growth and polyol production by Debaryomyces nepalensis
Monika Kordowska-Wiater et al.
Polish journal of microbiology, 61(4), 291-297 (2012-01-01)
L-arabitol is used in the food and pharmaceutical industries. It can be secreted by genetically modified Saccharomyces cerevisiae carrying the genes responsible for pentose metabolism in yeast cells. The process of the biotransformation of L-arabinose to arabitol is highly dependent