Merck
96556
Supelco
Zinn(IV)-sulfat–Schwefelsäure -Lösung
reagent, for the determination of nitrate acc. to DIN 38405-D9-3, suspension
Synonym(e):
Zinndisulfat in Schwefelsäure
About This Item
Lineare Formel:
Sn(SO4)2 · H2SO4
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
suspension
Qualität
for the determination of nitrate acc. to DIN 38405-D9-3
Verunreinigungen
0.22-0.26% Sn
~80% H2SO4
Dichte
1.74 g/mL at 20 °C
Anwendung(en)
general analytical
SMILES String
[Sn+4].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.Sn/c3*1-5(2,3)4;/h3*(H2,1,2,3,4);/q;;;+4/p-4
InChIKey
RAZPXVHCSOQXHL-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Niederschlag muss aufgerührt werden
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)