Merck
94265
Supelco
Uranyl-Ionophor I
Selectophore
Synonym(e):
N,N′-Diheptyl-N,N′,6,6-tetramethyl-4,8-dioxaundecandiamid, ETH 295
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H54N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
470.73
Beilstein:
2305577
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
Produktlinie
Selectophore
Qualitätsniveau
Form
liquid
SMILES String
CCCCCCCN(C)C(=O)CCOCC(C)(C)COCCC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C27H54N2O4/c1-7-9-11-13-15-19-28(5)25(30)17-21-32-23-27(3,4)24-33-22-18-26(31)29(6)20-16-14-12-10-8-2/h7-24H2,1-6H3
InChIKey
UZKSGXIBTHOXEO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
Ionophore employed in electrodes for the detn. of uranyl
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J. Senkyr et al.
Analytical Chemistry, 51, 786-786 (1979)
P.A. Bertrand et al.
Analytical Chemistry, 55, 364-364 (1983)
E. Malinowska
Analyst, 115, 1085-1085 (1990)