Merck
94180
Sigma-Aldrich
10-Undecenoylchlorid
technical, ≥97.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CH(CH2)8COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.72
Beilstein:
1635112
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
bp
120-122 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2
InChIKey
MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F
Flammpunkt (°C)
93 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)