Wichtige Dokumente
93303
Tris(2-aminoethyl)amin
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
2,2′,2′′-Nitrilotriethylamin, 2,2′,2′′-Triaminotriethylamin, TAEA
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5 (vs air)
Dampfdruck
0.02 mmHg ( 20 °C)
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497
bp
114 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
InChIKey
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)