Merck
92446
Supelco
Natriummethoxid -Lösung
0.5 M, for GC derivatization
Synonym(e):
Natriummethylat -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
CH3ONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
54.02
Beilstein:
3592982
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.22
Qualität
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
0.48-0.52 M
0.5 M
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
0.805-0.817 g/mL at 20 °C
SMILES String
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChIKey
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sodium methoxide may be used as a derivatization reagent to enhance the sensitivity of detection for the subsequent determination of organonitrogen herbicides and fungicide analytes in food samples, and bound fatty acids from acylglycerols, alkylacylglycerols, galactosyldiacylglycerols, glycerophospholipids, and sterol esters by gas chromatography (GC) based techniques.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
UPLC-ELSD analysis of algal lipid classes and derivatization of bound and free fatty acids and sterols for GC-MS methods
Methods in Molecular Biology (2017)
Confirmation of some organonitrogen herbicides and fungicides by chemical derivatization and gas chromatography.
J F Lawrence
Journal of agricultural and food chemistry, 24(6), 1236-1238 (1976-11-01)