Wichtige Dokumente
92386
trans,trans-Farnesol
analytical standard
Synonym(e):
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, trans,trans-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥96.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤1.0% water
Brechungsindex
n20/D 1.488-1.492
n20/D 1.490 (lit.)
bp
137 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
InChIKey
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)