Merck
92070
Supelco
Suberoyl-L-carnitin
≥97.0% (TLC)
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-2-[(7-carboxy-1-oxoheptyl)-oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Inneres Salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H27NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]/D -15±2°, c = 0.1 in H2O
Verunreinigungen
≤10% water
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C=C/C=C
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H27NO6/c1-16(2,3)11-12(10-14(19)20)22-15(21)9-7-5-4-6-8-13(17)18/h12H,4-11H2,1-3H3,(H-,17,18,19,20)/t12-/m1/s1
InChIKey
YVWVEIPYMGBQPE-GFCCVEGCSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)