Merck
91875
Sigma-Aldrich
Trichlor(3,3,3-trifluorpropyl)silan
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
3,3,3-Trifluorpropyl-trichlorsilan
About This Item
Lineare Formel:
CF3CH2CH2SiCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.50
Beilstein:
1748876
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.386 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
Dichte
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3F3Si/c4-10(5,6)2-1-3(7,8)9/h1-2H2
InChIKey
WEUBQNJHVBMUMD-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)