Wichtige Dokumente
917419
2-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-amine dihydrochloride
Synonym(e):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCC1=C(C=CC=C1)C2CCNCC2.Cl.Cl
InChI
1S/C13H20N2.2ClH/c14-8-5-11-3-1-2-4-13(11)12-6-9-15-10-7-12;;/h1-4,12,15H,5-10,14H2;2*1H
InChIKey
ONRWENIJVYXDCE-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)