91432
Lauroyl-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxododecyl)-oxy]-1-propanaminium Inneres Salz, L-Carnitin-dodecanoylester, C12-Carnitine, Dodecanoyl-L-carnitin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -20.0±2.0°, c = 1 in methanol
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤10.0% water
Anwendung(en)
clinical testing
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4/h17H,5-16H2,1-4H3/t17-/m1/s1
InChIKey
FUJLYHJROOYKRA-QGZVFWFLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)